Tlačiť
5-Methoxyindole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Methoxy-1H-indole, Indol-5-yl methyl ether
OR10184-25G OR10184-5G OR10184-100G
APOSOR10184-25GEA 49.74 EUR
APOSOR10184-25G APOSOR10184-5G APOSOR10184-100G
5-Methoxyindole
5-Methoxyindole
Vzorec: C₉H₉NO
Teplota varu: 176…178 °C/17mmHg
Teplota tavenia: 52…58 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005674
Číslo CAS: 1006-94-6
EINECS: 213-745-3