Tlačiť
Indole-5-carboxylic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1H-Indole-5-carboxylic acid
OR10183-25G OR10183-100G
APOSOR10183-25GEA 109.51 EUR
APOSOR10183-25G APOSOR10183-100G
Indole-5-carboxylic acid 98%
Indole-5-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₇NO₂
Teplota tavenia: 208…213 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005678
Číslo CAS: 1670-81-1
EINECS: 216-799-6