Tlačiť
5-Hydroxyindole 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1H-Indol-5-ol, 5-Indolol, Indol-5-ol, 5-Hydroxy-1H-indole
OR10182-100G OR10182-25G OR10182-5G
APOSOR10182-100GEA 497.39 EUR
APOSOR10182-100G APOSOR10182-25G APOSOR10182-5G
5-Hydroxyindole 98%
5-Hydroxyindole
Vzorec: C₈H₇NO
Teplota tavenia: 106…111 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005677
Číslo CAS: 1953-54-4
EINECS: 217-782-6