Tlačiť
Indol-3-ylacetonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Indole-3-Acetonitrile, 3-Indolylacetonitrile, 2-(1H-Indol-3-yl)acetonitrile, 3-Indoleacetonitrile
OR10177-100G OR10177-25G OR10177-5G
APOSOR10177-100GEA 104.69 EUR
APOSOR10177-100G APOSOR10177-25G APOSOR10177-5G
Indol-3-ylacetonitrile 98%
Indol-3-ylacetonitrile
Vzorec: C₁₀H₈N₂
Teplota varu: 157…160 °C
Teplota tavenia: 33…36 °C
Teplota vzplanutia: 112 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005628
Číslo CAS: 771-51-7
EINECS: 212-232-1
OSN: 3439
ADR: 6.1,III