Tlačiť
2-Methylindoline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR10176-100G OR10176-25G
APOSOR10176-100GEA 39.74 EUR
APOSOR10176-100G APOSOR10176-25G
2-Methylindoline
2-Methylindoline
Vzorec: C₉H₁₁N
Mw: 133.19
Teplota varu: 228…229 °C
Teplota tavenia: –51 °C
Teplota vzplanutia: 93 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005706
Číslo CAS: 6872-06-6
EINECS: 229-971-0