Tlačiť
2-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Methylindole-3-carboxaldehyde, 3-Formyl-2-methylindole
OR10175-1G OR10175-5G
APOSOR10175-1GEA 24.95 EUR
APOSOR10175-1G APOSOR10175-5G
2-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
2-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Vzorec: C₁₀H₉NO
Mw: 159.1846 g/mol
Teplota tavenia: 200…205 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00012077
Číslo CAS: 5416-80-8
EINECS: 226-512-6