Tlačiť
2,3,5-Tribromothiophene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR10149-100G OR10149-25G OR10149-500G
APOSOR10149-100GEA 53.35 EUR
APOSOR10149-100G APOSOR10149-25G APOSOR10149-500G
2,3,5-Tribromothiophene
2,3,5-Tribromothiophene
Vzorec: C₄HBr₃S
Teplota varu: 120 °C/11mmHg
Teplota tavenia: 25…29 °C
Hustota: 2,483 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014521
Číslo CAS: 3141-24-0
EINECS: 221-544-7