Tlačiť
2,5-Thiophenedicarboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Thiophene-2,5-dicarboxylic acid
OR10148-50G OR10148-100G OR10148-500G
APOSOR10148-50GEA 24.95 EUR
APOSOR10148-50G APOSOR10148-100G APOSOR10148-500G
2,5-Thiophenedicarboxylic acid
2,5-Thiophenedicarboxylic acid
Vzorec: C₆H₄O₄S
Teplota tavenia: 355…360 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016896
Číslo CAS: 4282-31-9
EINECS: 224-284-2