Tlačiť
2-Acetylbenzo[b]thiophene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Acetylbenzothiophene
OR10146-100G OR10146-25G
APOSOR10146-100GEA 142 EUR
APOSOR10146-100G APOSOR10146-25G
2-Acetylbenzo[b]thiophene 98%
2-Acetylbenzo[b]thiophene
Vzorec: C₁₀H₈OS
Teplota tavenia: 89…90 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00090217
Číslo CAS: 22720-75-8
OSN: 3077
ADR: 9+EHS,III