Tlačiť
Thiophene-2-ethylamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(Thiophen-2-yl)ethanamine, 2-(2-Aminoethyl)thiophene
OR10144-100G OR10144-25G
APOSOR10144-100GEA 61.77 EUR
APOSOR10144-100G APOSOR10144-25G
Thiophene-2-ethylamine
Thiophene-2-ethylamine
Vzorec: C₆H₉NS
Teplota varu: 201 °C
Hustota: 1,087 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 87 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051495
Číslo CAS: 30433-91-1
EINECS: 250-196-9
OSN: 2735
ADR: 8,III