Tlačiť
3-Thiophenemethanol 98+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Thienylmethanol, Thiophen-3-ylmethanol, Thiophen-3-methanol
OR10141-1G OR10141-25G OR10141-5G
APOSOR10141-1GEA 24.91 EUR
APOSOR10141-1G APOSOR10141-25G APOSOR10141-5G
3-Thiophenemethanol 98+%
3-Thiophenemethanol
Vzorec: C₅H₆OS
Mw: 114.17
Teplota varu: 86…88 °C/10mmHg
Hustota: 1.211 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 101 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014534
Číslo CAS: 71637-34-8
EINECS: 275-741-8