Tlačiť
3-Methylthiophene 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR10137-25G OR10137-100G OR10137-500G
APOSOR10137-25GEA 24.95 EUR
APOSOR10137-25G APOSOR10137-100G APOSOR10137-500G
3-Methylthiophene 99%
3-Methylthiophene
Vzorec: C₅H₆S
Teplota varu: 115…117 °C
Teplota tavenia: –69 °C
Hustota: 1,016 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 11 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005470
Číslo CAS: 616-44-4
EINECS: 210-482-6
OSN: 1993
ADR: 3,II