Tlačiť
1-Bromo-3-chloro-5,5-dimethylhydantoin
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Bromo-3-chloro-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione
OR10136-1G OR10136-5G OR10136-25G
APOSOR10136-1GEA 66.49 EUR
APOSOR10136-1G APOSOR10136-5G APOSOR10136-25G
1-Bromo-3-chloro-5,5-dimethylhydantoin
1-Bromo-3-chloro-5,5-dimethylhydantoin
Vzorec: C₅H₆BrClN₂O₂
Mw: 241.4703 g/mol
Teplota tavenia: 160.2…161.5 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00037350
Číslo CAS: 16079-88-2
OSN: 3085
ADR: 5.1+8 II