Tlačiť
(±)-3-Amino-1,2-propanediol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (±)-3-Amino-1,2-dihydroxy propane, 3-Amino-1,2-propanediol
OR10134-100G OR10134-25G OR10134-500G
APOSOR10134-100GEA 58.16 EUR
APOSOR10134-100G APOSOR10134-25G APOSOR10134-500G
(±)-3-Amino-1,2-propanediol 98%
(±)-3-Amino-1,2-propanediol
Vzorec: C₃H₉NO₂
Teplota varu: 264…265 °C
Hustota: 1,175 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008140
Číslo CAS: 616-30-8
EINECS: 210-475-8
OSN: 2735
ADR: 8,II