Tlačiť
2-Amino-5-hydroxybenzoic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Hydroxyanthranilic acid
OR10133-100G OR10133-25G
APOSOR10133-100GEA 74.9 EUR
APOSOR10133-100G APOSOR10133-25G
2-Amino-5-hydroxybenzoic acid 95%
2-Amino-5-hydroxybenzoic acid
Vzorec: C₇H₇NO₃
Mw: 153.14
Teplota varu: 347
Teplota tavenia: 247 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007870
Číslo CAS: 394-31-0