Tlačiť
2-(Chloromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR1013-1G OR1013-5G
APOSOR1013-1GEA 249.5 EUR
APOSOR1013-1G APOSOR1013-5G
2-(Chloromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
2-(Chloromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
Vzorec: C₈H₈Cl₂N₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094615
Číslo CAS: 112230-20-3