Tlačiť
3-(4-Nitrophenoxy)propionic acid 97+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-(4-Nitrophenoxy)propanoic acid
OR10128-1G OR10128-5G
APOSOR10128-1GEA 44.86 EUR
APOSOR10128-1G APOSOR10128-5G
3-(4-Nitrophenoxy)propionic acid 97+%
3-(4-Nitrophenoxy)propionic acid
Vzorec: C₉H₉NO₅
Mw: 211.1700 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00043748
Číslo CAS: 10572-16-4