Dioctylamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Di-n-octylamine, N-Octyl-1-octanamine
OR10117-100G
OR10117-25G
APOSOR10117-100GEA
150.02
EUR
APOSOR10117-100G
APOSOR10117-25G
Dioctylamine
Dioctylamine
Vzorec:
C₁₆H₃₅N Teplota varu: 297…298 °C Teplota tavenia: 13…16 °C Hustota: 0,799 g/cm³ (25 °C) Teplota vzplanutia: >110 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00009557 Číslo CAS: 1120-48-5 EINECS: 214-311-6 OSN: 2735 ADR: 8,III |