Tlačiť
Dioctylamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Di-n-octylamine, N-Octyl-1-octanamine
OR10117-100G OR10117-25G
APOSOR10117-100GEA 150.02 EUR
APOSOR10117-100G APOSOR10117-25G
Dioctylamine
Dioctylamine
Vzorec: C₁₆H₃₅N
Teplota varu: 297…298 °C
Teplota tavenia: 13…16 °C
Hustota: 0,799 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009557
Číslo CAS: 1120-48-5
EINECS: 214-311-6
OSN: 2735
ADR: 8,III