Tlačiť
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1,3-Dimethylimidazolidin-2-one
OR10114-100G OR10114-500G OR10114-250G
APOSOR10114-100GEA 24.91 EUR
APOSOR10114-100G APOSOR10114-500G APOSOR10114-250G
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
Vzorec: C₅H₁₀N₂O
Mw: 114.15
Teplota varu: 224…226 °C
Teplota tavenia: 8 °C
Hustota: 1.056 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 95 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003188
Číslo CAS: 80-73-9
EINECS: 201-304-8
Merck Index: 13,03275