Tlačiť
Bromocyclopentane
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR10098-100G OR10098-25G
APOSOR10098-100GEA 175.29 EUR
APOSOR10098-100G APOSOR10098-25G
Bromocyclopentane
Bromocyclopentane
Vzorec: C₅H₉Br
Teplota varu: 137…139 °C
Hustota: 1,39 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 42 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001359
Číslo CAS: 137-43-9
EINECS: 205-294-6
OSN: 1993
ADR: 3,III