Tlačiť
5-Aminopentan-1-ol 50% vodný roztok
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR10081-100G OR10081-25G
APOSOR10081-100GEA 171.28 EUR
APOSOR10081-100G APOSOR10081-25G
5-Aminopentan-1-ol 50% vodný roztok
5-Aminopentan-1-ol
Vzorec: C₅H₁₃NO
Teplota varu: 122 °C/16mmHg
Teplota tavenia: 35…37 °C
Hustota: 0,949 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008237
Číslo CAS: 2508-29-4
OSN: 2735
ADR: 8,III