Tlačiť
δ-Valerolactone 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Pentan-5-olide, Tetrahydro-2H-pyran-2-one, 5-Hydroxypentanoic acid lactone, δ-Valerolactone
OR10065-100G OR10065-1KG OR10065-500G
APOSOR10065-100GEA 24.95 EUR
APOSOR10065-100G APOSOR10065-1KG APOSOR10065-500G
δ-Valerolactone 99%
δ-Valerolactone
Material may contain up to 25% polymerised material which can be reverted to the product by distillation.
Vzorec: C₅H₈O₂
Teplota varu: 58…60 °C/0,5mmHg
Teplota tavenia: –13 °C
Hustota: 1,056 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 112 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00006645
Číslo CAS: 542-28-9
EINECS: 208-807-1