Tlačiť
Pyridazine-3-carboxylic acid 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR1005-10G OR1005-1G OR1005-5G
APOSOR1005-10GEA 348.98 EUR
APOSOR1005-10G APOSOR1005-1G APOSOR1005-5G
Pyridazine-3-carboxylic acid 96%
Pyridazine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₄N₂O₂
Teplota tavenia: 190…195 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01646333
Číslo CAS: 2164-61-6