Tlačiť
3-Phenylpropionic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR10046-100G OR10046-500G
APOSOR10046-100GEA 34.38 EUR
APOSOR10046-100G APOSOR10046-500G
3-Phenylpropionic acid
3-Phenylpropionic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₂
Teplota varu: 280 °C
Teplota tavenia: 45…48 °C
Hustota: 1,071 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002771
Číslo CAS: 501-52-0