3-Phenylpropionic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR10046-100G
OR10046-500G
APOSOR10046-100GEA
34.38
EUR
APOSOR10046-100G
APOSOR10046-500G
3-Phenylpropionic acid
3-Phenylpropionic acid
Vzorec:
C₉H₁₀O₂ Teplota varu: 280 °C Teplota tavenia: 45…48 °C Hustota: 1,071 g/cm³ (25 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002771 Číslo CAS: 501-52-0 |