Tlačiť
2,4-Pentanediol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR10041-10G OR10041-50G OR10041-500G
APOSOR10041-10GEA 24.95 EUR
APOSOR10041-10G APOSOR10041-50G APOSOR10041-500G
2,4-Pentanediol
2,4-Pentanediol
Vzorec: C₅H₁₂O₂
Teplota varu: 200…201 °C
Hustota: 0,955 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 101 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004549
Číslo CAS: 625-69-4
EINECS: 210-907-5