Guajakol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
1-Hydroxy-2-methoxybenzene, 2-Hydroxyanisole, 2-Methoxyphenol
OR10036-1KG
OR10036-5KG
OR10036-500G
APOSOR10036-1KGEA
219.01
EUR
APOSOR10036-1KG
APOSOR10036-5KG
APOSOR10036-500G
Guajakol 98%
Guajakol
Vzorec:
C₇H₈O₂ Teplota varu: 204…206 °C Teplota tavenia: 26…31 °C Hustota: 1,129 g/cm³ (25 °C) Teplota vzplanutia: 82 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002185 Číslo CAS: 90-05-1 EINECS: 201-964-7 |