Tlačiť
Guajakol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Hydroxy-2-methoxybenzene, 2-Hydroxyanisole, 2-Methoxyphenol
OR10036-1KG OR10036-5KG OR10036-500G
APOSOR10036-1KGEA 219.01 EUR
APOSOR10036-1KG APOSOR10036-5KG APOSOR10036-500G
Guajakol 98%
Guajakol
Vzorec: C₇H₈O₂
Teplota varu: 204…206 °C
Teplota tavenia: 26…31 °C
Hustota: 1,129 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 82 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002185
Číslo CAS: 90-05-1
EINECS: 201-964-7