Tlačiť
4-Pyridone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Hydroxypyridine, γ-Pyridone, 4-Pyridinol, Pyridin-4-ol, 1,4-Dihydro-4-Pyridinone
OR1002-25G OR1002-10G
APOSOR1002-25GEA 28.28 EUR
APOSOR1002-25G APOSOR1002-10G
4-Pyridone
4-Pyridone
Vzorec: C₅H₅NO
Teplota varu: 230…235 °C/12mmHg
Teplota tavenia: 140…147 °C
Teplota vzplanutia: 221 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006419
Číslo CAS: 626-64-2
EINECS: 210-958-3