Tlačiť
2,4-Dichlorobenzenesulphonyl chloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,4-Dichlorobenzene-1-sulphonyl chloride
OR1000-100G OR1000-10G OR1000-25G
APOSOR1000-100GEA 139.4 EUR
APOSOR1000-100G APOSOR1000-10G APOSOR1000-25G
2,4-Dichlorobenzenesulphonyl chloride 98%
2,4-Dichlorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₃Cl₃O₂S
Mw: 245.51
Teplota tavenia: 50…58 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00052712
Číslo CAS: 16271-33-3
OSN: 3261
ADR: 8 II