Tlačiť
Zinc-copper couple
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR100-100G OR100-250G OR100-1KG
APOSOR100-100GEA 136.78 EUR
APOSOR100-100G APOSOR100-250G APOSOR100-1KG
Zinc-copper couple
Zinc-copper couple
Vzorec: CuZn
Teplota tavenia: 419…420 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00084851
Číslo CAS: 53801-63-1
OSN: 3089
ADR: 4.1,III