Tlačiť
2-Chloroethylammonium chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-Chloroethylamine hydrochloride, 2-Chloroethylamine HCl, 2-Chloroethanamine hydrochloride
OR0986-100G OR0986-25G
APOSOR0986-100GEA 43.32 EUR
APOSOR0986-100G APOSOR0986-25G
2-Chloroethylammonium chloride 97%
2-Chloroethylammonium chloride
Vzorec: C₂H₇Cl₂N
Teplota tavenia: 140…150 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012887
Číslo CAS: 870-24-6