Tlačiť
3-Bromo-1-propanol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Bromopropan-1-ol, 1-Bromo-3-hydroxypropane
OR0978-100G OR0978-25G OR0978-500G
APOSOR0978-100GEA 64.89 EUR
APOSOR0978-100G APOSOR0978-25G APOSOR0978-500G
3-Bromo-1-propanol 97%
3-Bromo-1-propanol
Vzorec: BrH₂CCH₂CH₂OH
Mw: 138.99
Teplota varu: 70…72 °C/10mmHg
Hustota: 1.59 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 93 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00002942
Číslo CAS: 627-18-9