Tlačiť
2-Chloropyrimidine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR0970-100G OR0970-25G
APOSOR0970-100GEA 49.74 EUR
APOSOR0970-100G APOSOR0970-25G
2-Chloropyrimidine
2-Chloropyrimidine
Vzorec: C₄H₃ClN₂
Teplota varu: 75…76 °C/10mmHg
Teplota tavenia: 62…67 °C
Teplota vzplanutia: 98 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006060
Číslo CAS: 1722-12-9
EINECS: 217-020-2
OSN: 2811
ADR: 6.1,III