Tlačiť
4-(2,4-Dinitrophenyl)butanoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR0966-10G OR0966-1G OR0966-5G
APOSOR0966-10GEA 1536.15 EUR
APOSOR0966-10G APOSOR0966-1G APOSOR0966-5G
4-(2,4-Dinitrophenyl)butanoic acid
4-(2,4-Dinitrophenyl)butanoic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O₆
Mw: 254.2 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD05663835
Číslo CAS: 52120-49-7