Tlačiť
3-Oxabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR0962-1G OR0962-5G
APOSOR0962-1GEA 0 EUR
APOSOR0962-1G APOSOR0962-5G
3-Oxabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione
3-Oxabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione
Vzorec: C5H4O3
Teplota varu: 100…102 °C/5mmHg
Teplota tavenia: 59…61 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00126929
Číslo CAS: 5617-74-3