Tlačiť
Ethyl-4-(1-piperazinyl)benzoate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR0944-100G OR0944-25G OR0944-5G
APOSOR0944-100GEA 489.37 EUR
APOSOR0944-100G APOSOR0944-25G APOSOR0944-5G
Ethyl-4-(1-piperazinyl)benzoate 98%
Ethyl-4-(1-piperazinyl)benzoate
Vzorec: C₁₃H₁₈N₂O₂
Teplota tavenia: 89…90 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04973340
Číslo CAS: 80518-57-6