Tlačiť
2-Bromo-5-nitropyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR0936-100G OR0936-25G
APOSOR0936-100GEA 116.73 EUR
APOSOR0936-100G APOSOR0936-25G
2-Bromo-5-nitropyridine
2-Bromo-5-nitropyridine
Vzorec: C₅H₃BrN₂O₂
Teplota varu: 145…147 °C/10mmHg
Teplota tavenia: 139…141 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00006222
Číslo CAS: 4487-59-6
EINECS: 224-777-2
OSN: 2811
ADR: 6.1,III