Tlačiť
1-(3-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: m-CPBG hydrochloride
OR0928-25G OR0928-5G
APOSOR0928-25GEA 330.06 EUR
APOSOR0928-25G APOSOR0928-5G
1-(3-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
1-(3-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₁Cl₂N₅
Mw: 248.12 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00053019
Číslo CAS: 2113-05-5