Tlačiť
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine, 3-Amino-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
OR0926-1G OR0926-25G OR0926-5G
APOSOR0926-1GEA 24.95 EUR
APOSOR0926-1G APOSOR0926-25G APOSOR0926-5G
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Vzorec: C₆H₆N₄
Teplota tavenia: 187…192 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04113611
Číslo CAS: 6752-16-5
OSN: 2811
ADR: 6.1,III