Tlačiť
3-Methylpicolinic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Methylpyridine-2-carboxylic acid
OR0922-1G OR0922-5G
APOSOR0922-1GEA 24.91 EUR
APOSOR0922-1G APOSOR0922-5G
3-Methylpicolinic acid
3-Methylpicolinic acid
Vzorec: C₇H₇NO₂
Mw: 137.14
Teplota tavenia: 114…119 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00191553
Číslo CAS: 4021-07-2