Tlačiť
1-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: N-BOC-1-Aminocyclobutanecarboxylic acid, Boc-cyclovaline, N-tert-Butoxycarbonyl-1-aminocyclobutanecarboxylic acid, 1-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclobutanecarboxylic acid, N-Boc-1-aminocyclobutanecarboxylic acid
OR0918-100G OR0918-25G
APOSOR0918-100GEA 231.05 EUR
APOSOR0918-100G APOSOR0918-25G
1-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylic acid 97%
1-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₁₇NO₄
Mw: 215.249 g/mol
Teplota tavenia: 129…134 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD02682623
Číslo CAS: 120728-10-1