Tlačiť
Hydroxylamine-O-sulphonic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Amino hydrogen sulphate
OR0911-100G OR0911-250G OR0911-1KG
APOSOR0911-100GEA 58.16 EUR
APOSOR0911-100G APOSOR0911-250G APOSOR0911-1KG
Hydroxylamine-O-sulphonic acid 98%
Hydroxylamine-O-sulphonic acid
Vzorec: H₃NO₄S
Teplota tavenia: 208…211 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00011604
Číslo CAS: 2950-43-8
EINECS: 220-971-6
OSN: 3260
ADR: 8,III