Hydroxylamine-O-sulphonic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Amino hydrogen sulphate
OR0911-100G
OR0911-250G
OR0911-1KG
APOSOR0911-100GEA
58.16
EUR
APOSOR0911-100G
APOSOR0911-250G
APOSOR0911-1KG
Hydroxylamine-O-sulphonic acid 98%
Hydroxylamine-O-sulphonic acid
Vzorec:
H₃NO₄S Teplota tavenia: 208…211 °C Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00011604 Číslo CAS: 2950-43-8 EINECS: 220-971-6 OSN: 3260 ADR: 8,III |