Tlačiť
3-Chloropropyldimethylammonium chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Dimethylaminopropylchloride hydrochloride, 3-Dimethylaminopropyl chloride hydrochloride, N-(3-Chloropropyl)-N,N-dimethylammonium chloride, 3-Chloro-N,N-dimethylpropan-1-amine hydrochloride
OR0910-500G OR0910-100G OR0910-1KG
APOSOR0910-500GEA 76.61 EUR
APOSOR0910-500G APOSOR0910-100G APOSOR0910-1KG
3-Chloropropyldimethylammonium chloride 97%
3-Chloropropyldimethylammonium chloride
Vzorec: C₅H₁₃Cl₂N
Teplota tavenia: 138…144 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012521
Číslo CAS: 5407-04-5
EINECS: 226-467-2