Tlačiť
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: D-Alaninol, D(-)-2-Amino-1-propanol, D(-)-Alaninol, (R)-2-Aminopropan-1-ol
OR0903-100G OR0903-25G
APOSOR0903-100GEA 198.68 EUR
APOSOR0903-100G APOSOR0903-25G
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Vzorec: C₃H₉NO
Mw: 75.11
Teplota varu: 168…176 °C
Hustota: 0.965 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 83 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064413
Číslo CAS: 35320-23-1
OSN: 2735
ADR: 8 III