Tlačiť
1-(4-Methylpyridin-2-yl)piperazine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR0889-1G OR0889-250MG OR0889-5G
APOSOR0889-1GEA 152.83 EUR
APOSOR0889-1G APOSOR0889-250MG APOSOR0889-5G
1-(4-Methylpyridin-2-yl)piperazine 97%
1-(4-Methylpyridin-2-yl)piperazine
Vzorec: C₁₀H₁₅N₃
Teplota varu: 161…163 °C/8mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03412118
Číslo CAS: 34803-67-3
OSN: 3259
ADR: 8,III