Tlačiť
2-(1H-Imidazol-1-yl)acetic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Imidazoleacetic acid, Imidazol-1-yl-acetic acid, 1-(Carboxymethyl)imidazole, 2-(1-Imidazolyl)acetic acid
OR0882-100G OR0882-500G
APOSOR0882-100GEA 64.89 EUR
APOSOR0882-100G APOSOR0882-500G
2-(1H-Imidazol-1-yl)acetic acid
2-(1H-Imidazol-1-yl)acetic acid
Vzorec: C₅H₆N₂O₂
Mw: 126.1133 g/mol
Teplota tavenia: 255…257 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01721800
Číslo CAS: 22884-10-2