Tlačiť
4-Methylpiperazine-1-ethanol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR0879-25G OR0879-100G OR0879-5G
APOSOR0879-25GEA 71.4 EUR
APOSOR0879-25G APOSOR0879-100G APOSOR0879-5G
4-Methylpiperazine-1-ethanol 95%
4-Methylpiperazine-1-ethanol
Vzorec: C₇H₁₆N₂O
Teplota tavenia: 54…55 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03840691
Číslo CAS: 5464-12-0