Tlačiť
4-(Dimethylamino)piperidine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: N,N-Dimethylpiperidin-4-amine
OR0876-1G OR0876-25G OR0876-5G
APOSOR0876-1GEA 24.95 EUR
APOSOR0876-1G APOSOR0876-25G APOSOR0876-5G
4-(Dimethylamino)piperidine
4-(Dimethylamino)piperidine
Vzorec: C₇H₁₆N₂
Teplota varu: 187 °C
Hustota: 1,09 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00023144
Číslo CAS: 50533-97-6
EINECS: 256-617-2
OSN: 2735
ADR: 8,III