Tlačiť
1-Boc-3-hydroxypiperidine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: tert-butyl 3-hydroxypiperidine-1-carboxylate
OR0870-25G OR0870-5G OR0870-100G
APOSOR0870-25GEA 46.47 EUR
APOSOR0870-25G APOSOR0870-5G APOSOR0870-100G
1-Boc-3-hydroxypiperidine
1-Boc-3-hydroxypiperidine
Vzorec: C₁₀H₁₉NO₃
Mw: 201.27
Teplota tavenia: 65…70 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02093938
Číslo CAS: 85275-45-2