Tlačiť
5-Bromo-2-chloroaniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR0859-25G OR0859-5G OR0859-100G
APOSOR0859-25GEA 43.32 EUR
APOSOR0859-25G APOSOR0859-5G APOSOR0859-100G
5-Bromo-2-chloroaniline
5-Bromo-2-chloroaniline
Vzorec: C₆H₅BrClN
Teplota tavenia: 145…150 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06796283
Číslo CAS: 60811-17-8
OSN: 2811
ADR: 6.1,III